Merck
730572
Sigma-Aldrich
三苯基铝 溶液
1 M in dibutyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H15Al
CAS号:
分子量:
258.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
1 M in dibutyl ether
密度
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI 密鑰
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
62.6 °F
閃點(°C)
17 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1