Merck
729566
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-4,6,8,10,12,14,16,18-13C8
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)3CH2CO2Na
分子量:
312.38
分類程式碼代碼:
12352001
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
質量偏移
M+8
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)