Merck
728713
Sigma-Aldrich
苯乙酸乙酯-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH213COOC2H5
分子量:
165.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
229 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
InChI 密鑰
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
210.0 °F
閃點(°C)
98.9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)