Merck
724882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
别名:
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrO2
CAS号:
分子量:
227.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
144-148 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
InChI 密鑰
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)