Merck
723258
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H3F15N2O2
分子量:
133.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
282-286 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
FC1=C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
GHASVSINZRGABV-XZQGXACKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)