Merck
721441
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-哌嗪甲基)苯基硼酸频哪醇酯
95%
别名:
4-(4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环硼戊烷-2-基)苄基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H35BN2O4
分子量:
402.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
125-130 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H35BN2O4/c1-20(2,3)27-19(26)25-14-12-24(13-15-25)16-17-8-10-18(11-9-17)23-28-21(4,5)22(6,7)29-23/h8-11H,12-16H2,1-7H3
InChI 密鑰
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)