Merck
720410
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8BNO3
CAS号:
分子量:
140.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
mp
82-86 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
InChI 密鑰
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)