Merck
719765
Sigma-Aldrich
磷酸三乙酯-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
Ethyl-13C6 phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13C2H5O)3PO
分子量:
188.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
liquid
bp
215 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
240.8 °F - closed cup
閃點(°C)
116 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)