Merck
719382
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-氟苯硼酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8BClFNO2
分子量:
191.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
mp
150-160 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Nc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C6H7BFNO2.ClH/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h1-3,10-11H,9H2;1H
InChI 密鑰
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)