Merck
719358
Sigma-Aldrich
硫-33S
99 atom %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
33S
分子量:
32.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141912
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom %
形狀
solid
mp
119 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
InChI 密鑰
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)