Merck
718181
Sigma-Aldrich
4-甲基磺酰氨基苯基硼酸
≥95%
别名:
4-(甲磺酰胺基)苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10BNO4S
分子量:
215.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
SMILES 字串
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
InChI 密鑰
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for preparation of:
  • Potent and selective inhibitors of IKK-β
  • Inhibitors for treatment of osteoporosis
  • Inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Suzuki-type Pd(0) coupling reactions in the synthesis of 2-arylpurines as Cdk inhibitors
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)