Merck
716235
Sigma-Aldrich
2-溴甲基苯硼酸频哪醇酯
95%
别名:
2-(2-(溴甲基)苯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18BBrO2
分子量:
297.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
82-86 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI 密鑰
ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)