Merck
71613
Sigma-Aldrich
O-(2-叠氮乙基)-O-[2-(二羟乙酰基-氨基)乙基]七聚乙二醇
≥90% (oligomer purity)
别名:
叠氮-PEG-酸(聚合度为 8)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H42N4O12
分子量:
554.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥90% (oligomer purity)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
azide
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(COCC(O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
InChI 密鑰
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)