Merck
715832
Sigma-Aldrich
(苯硫基甲基-13C)膦酸二乙酯
99 atom % 13C
别名:
(苯硫基甲基-13C)膦酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC10H17O3PS
分子量:
261.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
liquid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCOP(=O)([13CH2]Sc1ccccc1)OCC
InChI 密鑰
FBUXEPJJFVDUFE-DETAZLGJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)