Merck
714682
Sigma-Aldrich
叔丁醇-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
2-甲基-2-丙醇-2-13C, 叔丁醇-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)313COH
CAS号:
分子量:
75.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
83 °C
mp
23-26 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[13C](C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i4+1
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-AZXPZELESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)