Merck
714402
Sigma-Aldrich
3-羟基-5-硝基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NO5
CAS号:
分子量:
183.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
190-195 °C
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES 字串
Oc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZVLLYIMPDTXFNC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)