Merck
713643
Sigma-Aldrich
N-Boc-顺式-4-叠氮-L-脯氨酸 二环己基铵盐
≥98.0%
别名:
(2S,4S)-N-Boc-4-叠氮吡咯烷-2-羧酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H39N5O4
分子量:
437.58
Beilstein:
5977215
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
98.0-102.0% (NT)
形狀
lumps
光學活性
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N3C[C@H](C[C@H]3C(O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N.C10H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-10(2,3)18-9(17)14-5-6(12-13-11)4-7(14)8(15)16/h11-13H,1-10H2;6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t;6-,7-/m.0/s1
InChI 密鑰
XYLCLQGQCINCLJ-BLOLRMMYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)