Merck
713465
Sigma-Aldrich
6-氯-3-甲基尿嘧啶
≥98%
别名:
6-氯-3-甲基嘧啶-2,4(1H,3H)-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5ClN2O2
CAS号:
分子量:
160.56
Beilstein:
511456
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
≥98.0% (HPLC)
形狀
lumps
SMILES 字串
CN1C(=O)NC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
InChI 密鑰
SGLXGFAZAARYJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)