Merck
711063
Sigma-Aldrich
三丁基(全氟乙基)锡烷
97%
别名:
三丁基(五氟乙基)锡烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H27F5Sn
CAS号:
分子量:
409.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.430
bp
245-247 °C
密度
1.253 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.C2F5.Sn/c3*1-3-4-2;3-1(4)2(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;;
InChI 密鑰
QXRRWXQWODQKRG-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
Tributyl(perfluoroethyl)stannane can be used in the stannylation of cyclopropenes to yield stannylcyclopropenes, which are key building blocks for the synthesis of substituted cyclopropenes.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)