Merck
710814
Sigma-Aldrich
2-溴-5-羟基苯甲醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrO2
CAS号:
分子量:
201.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
130-135 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES 字串
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
InChI 密鑰
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1