Merck
709700
Sigma-Aldrich
2-(Boc-氨基)苄胺
别名:
(2-氨甲基-苯基)-氨基甲酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N2O2
分子量:
222.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
bp
238-242 °C
密度
1.054 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Two-step syntheses of fused quinoxaline-benzodiazepines and bis-benzodiazepines employing a double UDC (Ugi/Deprotect/Cyclize) strategy
  • Preparation of hydroquinazoline scaffolds via microwave-promoted Ugi reaction and cyclization
  • Preparation of pyrazinone inhibitors of mast cell tryptase
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
161.1 °F - closed cup
閃點(°C)
71.7 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)