Merck
705667
Sigma-Aldrich
1,3,7-三甲基尿酸-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
别名:
2,6,8-三羟基-1,3,7-三甲基嘌呤-13C4,15N3(2,4,5,6-13C4,1,3,9-15N3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C4H1015N3NO3
分子量:
217.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15N](C)[13C](=O)[15N]2C
InChI
1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,11+1,12+1
InChI 密鑰
BYXCFUMGEBZDDI-TWHZHSGKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)