Merck
705195
Sigma-Aldrich
1-甲基黄嘌呤-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
别名:
2,6-二羟基-1-甲基嘌呤-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C2H615N3NO2
分子量:
173.09
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15nH]cn[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1
InChI 密鑰
MVOYJPOZRLFTCP-UDDVCBLJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)