Merck
704377
Sigma-Aldrich
三(羟甲基-13C)硝基甲烷
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
2-(羟甲基-13C)-2-硝基-1,3-丙二醇, TRIS-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO13CH2)3CNO2
分子量:
154.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
NMR: suitable
mp
160 °C (dec.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O[13CH2]C([13CH2]O)([13CH2]O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
OLQJQHSAWMFDJE-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)