主要文件
704245
Sigma-Aldrich
锰酸锶镧
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
化驗
≥99%
形狀
powder
成份
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
應用
battery manufacturing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Gorte RJ
Material Matters, 5(4) null
Global Trade Item Number
货号GTIN
704245-10G