Merck
703524
Sigma-Aldrich
叔戊醇锂 溶液
40 % (w/w) in heptanes
别名:
2-甲基-2-丁醇锂, Lithium tert-amylate, 叔戊氧化锂, 叔戊氧基锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11LiO
CAS号:
分子量:
94.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
密度
0.73 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
15.1 °F
閃點(°C)
-9.4 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)