Merck
702544
Sigma-Aldrich
β-羟乙基脲-1,1,2,2,-d4
98 atom % D, 97% (CP)
别名:
(2-羟乙基)脲-1,1,2,2,-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCD2CD2NHC(O)NH2
分子量:
108.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
powder
mp
164-169  °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
InChI 密鑰
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)