Merck
702242
Sigma-Aldrich
丙酮酸钠-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
别名:
丙酮酸-2-13C,3,3,3-d3 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD313COCO2Na
分子量:
114.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
97 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
powder
分子量
113.96 by atom % calculation
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChI 密鑰
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)