Merck
701777
Sigma-Aldrich
环戊二烯基(对甲异丙苯)钌(II)六氟磷酸
别名:
5-2,4-环戊二烯-1-基)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-甲基-4-(1-甲基乙基)苯]-钌六氟磷酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H19Ru · PF6
分子量:
445.35
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
83-84 °C
SMILES 字串
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
InChI 密鑰
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Synthesis of ruthenocenium complexes
  • Intercalation reactions
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)