Merck
701483
Sigma-Aldrich
双(环戊二烯基钌二羰基)二聚体
别名:
二-μ-羰基二羰基双(η5-2,4-环戊二烯-1-基)二-钌, 双(环戊二烯基钌二羰基), 四羰基二环戊二烯基二-钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10O4Ru2
CAS号:
分子量:
444.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
184-185 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
InChI 密鑰
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)