Merck
700509
Sigma-Aldrich
对硝基苯磺酸甲酯-13C,d3(4-硝基苯磺酸甲酯)
99 atom % 13C, 99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC6H4D3NO5S
分子量:
221.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
形狀
powder
mp
89-92  °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
InChI 密鑰
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)