Key Documents
6P101D
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P101D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
MA.24
材料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
特點
point style 6 pt probe
BN/SiO2 coating
包裝
pkg of 16 diced devices
製造商/商標名
6P101D
die thickness
525 μm , silicon
電極尺寸
10 nm , chrome