Merck
698490
SAFC
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4Cl4P2
CAS号:
分子量:
279.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.662
密度
1.545 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)