Merck
698261
Sigma-Aldrich
三(4-甲氧基-3,5-二甲基苯基)膦
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H33O3P
分子量:
436.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
174-179 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1c(C)cc(cc1C)P(c2cc(C)c(OC)c(C)c2)c3cc(C)c(OC)c(C)c3
InChI
1S/C27H33O3P/c1-16-10-22(11-17(2)25(16)28-7)31(23-12-18(3)26(29-8)19(4)13-23)24-14-20(5)27(30-9)21(6)15-24/h10-15H,1-9H3
InChI 密鑰
BDGUINGZRGNLPD-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for carbocyanation of alkynes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3