Merck
697451
Sigma-Aldrich
二甲基-d6 碳酸酯
99 atom % D, 97% (CP)
别名:
1,1′-carbonate methan-d3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3O)2CO
分子量:
96.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
分子量
96.06 (atom % calculation)
bp
90 °C
mp
2-4 °C
應用
pharmaceutical
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
IEJIGPNLZYLLBP-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F
閃點(°C)
16 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)