Merck
695998
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine-13C6, 15N4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
Hexamine-13C6, 15N4, Methenamine-13C6, 15N4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H1215N4
分子量:
150.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
280 °C (subl) (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[13CH2]1[15N]2[13CH2][15N]3[13CH2][15N]1[13CH2][15N]([13CH2]2)[13CH2]3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI 密鑰
VKYKSIONXSXAKP-IIYFYTTLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)