Merck
694673
Sigma-Aldrich
二(3,5-二叔丁基-4-甲氧基苯基)膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H47O2P
分子量:
470.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
114-119 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1c(cc(Pc2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H47O2P/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31-13)28(4,5)6)33-20-17-23(29(7,8)9)26(32-14)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,33H,1-14H3
InChI 密鑰
AZEBUSRDBBMQGF-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Kanata Chemical Technologies, Inc. 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)