Merck
694622
Sigma-Aldrich
Lumidot CdS
590, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
别名:
QD, 量子点半导体纳米晶体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
品質等級
形狀
dispersion
存貨情形
not available in USA
濃度
5 mg/mL in toluene
粒徑
4.0 nm
bp
110 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C
&epsilon ;(消光係數)
1.60 x 105 M-1cm-1
螢光
λex 575 nm; λem 590 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
橙色发光量子点纳米粒子
法律資訊
在美国和全球专利保护下销售的Nanoco Technologies产品。
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
closed cup
閃點(°C)
closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)