化驗
97%
形狀
solid
mp
122-126 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
InChI 密鑰
JATMCAQQSXISOR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3