About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H28O4P2
CAS号:
分子量:
610.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥94%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -11°, c = 0.5 in chloroform
mp
231-235 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)OCO6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)OCO3
InChI
1S/C38H28O4P2/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-24H,25-26H2
InChI 密鑰
RZZDRSHFIVOQAF-UHFFFAOYSA-N
應用
手性联芳基双膦催化配体用于:
- 铑催化的1,3-二羰基化合物与1,6-二炔或1,6-烯炔的不对称形式烯化或环加合反应
- 通过铱催化的烯丙基乙酸酯与醇或醛的立体选择性转移氢化反应进行高烯丙基醇的立体选择性制备
- 铑催化 [2 + 2 + 2] 环加成反应合成芳基萘的轴向手性衍生物萘丙酸衍生物
- α 的非对映和对映选择性加氢-氨基-β-铱配合物催化的酮酯盐酸盐
- 镍催化脱氮制备二氢异喹啉酮苯并三嗪酮与 1,3-二烯和烯烃的环合反应
- Rh 催化炔醛立体选择性环化合成茚醇衍生物
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3