Merck
689238
Sigma-Aldrich
3′-溴-2,2,2-三氟苯乙酮
≥97%
别名:
3-溴-α,α,α-三氟苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4BrF3O
CAS号:
分子量:
253.02
Beilstein:
2329910
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.504
密度
1.637 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
ketone
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)