Merck
686654
Sigma-Aldrich
聚酯-32-羟基-1-羧基双-MPA 枝状物,5 代
≥97%
别名:
Dendron-G5-Carboxyl-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C155H250O94
分子量:
3617.59
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
hydroxyl surface groups
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder (lyophilized)
分子量
generation 5
特點
focal point carboxylic acid
號表面基團
32
儲存溫度
2-8°C
一般說明
分子量计算值3,618
可溶于多种极性溶剂,如 DMF、甲醇和水。
其他說明
bis-MPA 即 2,2-二羟甲基丙酸
法律資訊
Polymer Factory Sweden AB 生产。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
访问文档库
商品
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
实验方案
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications