Merck
686514
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
别名:
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C2H6Cl3NO
分子量:
192.44
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C(Cl)(Cl)Cl)N([13CH3])[13CH3]
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)