Merck
680273
Sigma-Aldrich
1-芘基-d9-重氮甲烷
97 atom % D, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17D9HN2
分子量:
251.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+9
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(C=[N+]=[N-])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
InChI 密鑰
PEIBAWRLFPGPAT-LOIXRAQWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)