Merck
680087
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-(三氟甲基)吡咯烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8F3N
分子量:
139.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
110-111 °C
mp
29-33 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
84.0 °F - closed cup
閃點(°C)
28.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)