Merck
680028
Sigma-Aldrich
谷甾烷醇-5,6,22,23-d4
97 atom % D, 95% (CP)
别名:
Stigmastan-5,6,22,23-d4-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29D4H48O
分子量:
420.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)C([2H])C([2H])[C@@H](CC)C(C)C)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@]14[2H]
InChI
1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i8D,9D,10D,22D/t8?,9?,10?,20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-
InChI 密鑰
LGJMUZUPVCAVPU-DRBICYPTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)