About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15BN2O3
CAS号:
分子量:
246.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
87-91 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3