Merck
676950
Sigma-Aldrich
6-O-Methyl-d3-guanine
99 atom % D, 97% (CP)
别名:
2-Amino-6-methoxy-d3-purine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D3H4N5O
分子量:
168.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
InChI 密鑰
BXJHWYVXLGLDMZ-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)