About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O6
CAS号:
分子量:
190.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
≥270 °C (dec.)
SMILES 字串
O[C@@H]1C2O[C@H]3O[C@@H]1[C@H](O)C(O3)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
InChI 密鑰
WJJFNSGWGPSKAO-XEKWHFIDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
合成磷酸肌醇时的结构单元
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S.K. Chung et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 163-163 (1996)
P. Andersch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 349-349 (1996)
A.M. Riley et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4970-4970 (1995)