Merck
675199
Sigma-Aldrich
甲基磺酸-d (OD)
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SO2OD
CAS号:
分子量:
97.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
167 °C/10 mmHg
密度
1.496 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
InChI 密鑰
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
338.0 °F - closed cup
閃點(°C)
170 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)